Learn More
Molybdändraht, 2 mm Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306747
25 m
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Aussehen Dark gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 25 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
Name des Produkts
Molybdändraht, 2 mm Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >