Learn More
Molybdändraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356737
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdändraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356737
25 m, 25 Meter
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11356737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010038.G9
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 2.0 g/m, Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Aussehen Dark gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 25 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH08S009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number010038.G9,010038.G5,010038.H4
ChargennummerQ18J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog Number010038.G9
ChargennummerY30H018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010038.G9,010038.G5,010038.H4
ChargennummerY30G067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010038.G9,010038.G5,010038.H4
ChargennummerC26M24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010038.G9,010038.G5,010038.H4
Name des Produkts
Molybdändraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >