Learn More
Molybdändraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) im Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306737
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdändraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) im Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306737
25 m
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
Artikelnummer. 11306737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010036.G9
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 m
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈0.50g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM02L003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number010036.G9,010036.H4
ChargennummerX01K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number010036.G9,010036.H4
ChargennummerX23J057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number010036.G9,010036.H4
ChargennummerY19G051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number010036.G9,010036.H4
ChargennummerM31I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number010036.G9,010036.H4
Name des Produkts
Molybdändraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) im Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >