Learn More
Molybdänfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318918
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318918
300 x 600 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Artikelnummer. 11318918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041764.HX
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick, Hard
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 300 x 600 mm
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈19.5g/100x150mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM15G057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number041764.GJ,041764.HX,041764.HW
ChargennummerL09Z041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041764.GJ,041764.HX,041764.HW
ChargennummerC26U008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041764.GJ,041764.HX,041764.HW
ChargennummerG29P33 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041764.GJ,041764.HX,041764.HW
ChargennummerR17H035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041764.GJ,041764.HX,041764.HW
Name des Produkts
Molybdänfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >