Learn More
Molybdänfolie, 0.1 mm (0.004 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356747
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänfolie, 0.1 mm (0.004 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356747
150 x 300 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Artikelnummer. 11356747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010043.HW
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 10.2 g/100 x 100 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Aussehen Dark gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 150 x 300 mm
Formelmasse 95394
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Name des Produkts
Molybdänfolie, 0.1 mm (0.004 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >