Learn More
Molekularsiebe, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15626740
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molekularsiebe, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15626740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15626740
Marke: Honeywell-Fluka 69832250G
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Stange, Größe 1/16 Zoll
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308080-99-1
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.135
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe
Menge 250 g
Strukturformel KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molekularsiebe, Honeywell Fluka™ >