Learn More
Molekularsiebe 3A, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 197255000
112.66 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
Chemische Identifikatoren
308080-99-1 | |
202.135 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium;Natrium;dioxido(oxo)silan |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
19758701 | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Spezifikation
Molecular sieves 3A | |
8 to 12 mesh | |
Glasflasche | |
20% min. (60% rel. humid.) | |
308080-99-1 | |
AlNaO6Si2 | |
Solubility in water: insoluble. | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Beige bis Braun | |
600g/L min. | |
1.5% max. | |
500 g | |
Perlen | |
MFCD00131613 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium;Natrium;dioxido(oxo)silan | |
19758701 |