Learn More
Molekularsiebe 3A, 4 bis 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molecular sieves 3A |
Farbe | Beige |
Namenshinweis | 4 to 8 mesh |
Schüttdichte | 700 to 800g/L |
Verpackung | Glasflasche |
Restwasser | 1.5% max. (550°C, 2 hrs.) |
Wasseradsorption | 20% min. (50%rH, 20°C, 24h) |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | Granulate |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468302 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 197240050,197245000 |
A0464596 | Analysenzertifikat | 26/07/2024 | 197240050,197245000 |
A0464219 | Analysenzertifikat | 26/07/2024 | 197240050,197245000 |
A0460589 | Analysenzertifikat | 26/02/2024 | 197240050,197245000 |
A0449263 | Analysenzertifikat | 10/01/2024 | 197240050,197245000 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
19Stunden
23Minuten
10Sekunden
14 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
50Stunden
23Minuten
10Sekunden
14Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%