Learn More
Molekularsiebe 3 A, Pulver <50 Mikrometer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molecular sieves 3A |
Farbe | Nicht ausgewiesen |
pH | 11.4 (10% max. aq. suspension) |
Verpackung | Glasflasche |
Partikelgröße | 500 Micron Max. |
Restwasser | < 1.5% (550°C, 2 hrs.) |
Wasseradsorption | > 22% (50%rH, 20°C, 24h) |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | Pulver oder Kristalle |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |