Learn More
Molekularsiebe, 3 A, 3 bis 5 mm (0.12 bis 0.20 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar L05359.0B
144.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1000 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11307425
  • 149.00 CHF / 1 Kilogramm
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Molecular sieves, 3A is used as a desiccant in petroleum and chemical industries. It is useful for the drying of unsaturated hydrocarbons such as ethylene, propylene and butadiene. It is also used in the removal of water from ethanol. It finds application in the drying of certain chemicals namely ethanol, refrigerants and natural gas. It plays an important role in selective adsorption of water in insulated glass (IG) and polyurethane. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molekularsiebe, 3 A, 3 bis 5 mm (0.12 bis 0.20 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals > 1000 g