Learn More
HYDRANAL™ Molekularsieb 0,3 nm, Honeywell Fluka™
Trockenmittel für Luft und Gase für Karl-Fischer-Titration
Marke: Honeywell-Hydranal 34241-250G
97.32 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
- Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
- Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
- Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
Spezifikation
HYDRANAL™ – Molekularsieb 0.3 nm | |
0.3 nm Porendurchmesser | |
1318-02-1 |
>2 g/cm3 | |
250 g | |
NONH für alle Transportarten |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL Molecular sieve 0.3 nm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ Molekularsieb 0,3 nm, Honeywell Fluka™ > 250 g-Glasflasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur