Learn More
Invitrogen™ PFB-FDGlu (5-(Pentafluorobenzoylamino)Fluorescein Di-β-D-Glucopyranoside)
Zellen-permeabel
Marke: Invitrogen™ P11947
991.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1117.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
PFB-FDGlu (5-(Pentafluorobenzoylamino) Fluorescein Di-beta-D-Glucopyranoside) is a glycosidase activity probe for live cell imaging of lysosomal glucocerebrosidase (GCase) activity. This enzyme is vital for glycolipid metabolism, and its deficiency is linked to diseases like Gaucher’s and Parkinson's. PFB-FDGlu fluoresces green upon cleavage by GCase, allowing specific, single-cell analysis via flow cytometry, fluorescent microscopy, and high-content imaging.
Das β-Glucosidase-Substrat, 5-(Pentafluorobenzoylamino)Fluoreszein di-Β-D-Glucopyranosid (PFB-FDGlu) liefert den grün-fluoreszierenden PFB-F-Farbstoff (Anregung/Emissionsmaxima ca. 492/516 nM), der bei der Belastung in Zellen durch Pinocytose zu endosomalen und lysosomalen Kompartimenten zu lokalisieren scheint.
Zellanalyse, Zellstruktur, zelluläre Bildgebung, Endosome, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Durchflusszytometrie, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Lysosome, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Membrangängig | |
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Powder | |
Beta-Galactosidase-Substrat | |
Beta-Glucosidase Substrate | |
492⁄516 | |
Fluorescein | |
Raumtemperatur |
Green | |
Fluoreszent | |
5 mg | |
Chemisches Substrat | |
Beta-Glucosidase | |
Durchflusszytometer | |
Substrate | |
Freezer (-5°C to -30°C) |