Learn More
Invitrogen™ EdU (5-Ethynyl-2'-Desoxyuridin)
Misst die Synthese neuer DNA
702.00 CHF - 8320.00 CHF
Spezifikation
Versandbedingung | Raumtemperatur |
---|---|
Marker oder Farbstoff | EdU |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11590926
![]() |
Invitrogen™
A10044 |
50 mg |
702.00 CHF
50 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10617215
|
Invitrogen™
E10187 |
500 mg |
2440.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10839370
|
Invitrogen™
E10415 |
5 g |
8320.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
EdU (5-Ethynyl-2'-desoxyuridin) kann anstelle von BrdU (5-Brom-2-desoxyuridin) zur direkten Messung der De-novo-DNA-Synthese oder der S-Phase des Zellzyklus mithilfe von Click-Chemie eingesetzt werden. Click-Chemie ist eine Methode, bei der ein Azid durch kovalente Kupplung an ein Alkyn gebunden wird. Zum Nachweis von EdU wird die Kupfer(I)-katalysierte Click-Reaktion mit einem Azid-modifizierten Fluoreszenzfarbstoff verwendet, wobei ein stabiler Triazol-Ring entsteht. Wegen der geringen Größe des Click-Nachweisreagenz sind keine aggressiven Denaturierungsschritte erforderlich, um auf die DNA zuzugreifen. Die Beseitigung dieses Schrittes ermöglicht besser reproduzierbare Ergebnisse, ein einfacheres und schnelleres Protokoll sowie Messungen in einem Multiplexsystem mit relevanten Antikörper-basierten Zielen wie Phospho-Histon H3, Ki-67 und Cyclin B1 sowie Doppelpulsexperimente mit BrdU mithilfe von Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Mikrotiterplatten (HTS) oder High-Throughput-Bildanalyse (HCS). Membrangängig.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Zellzyklus-Assays, Durchflusszytometrie-Zellproliferation, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, High-Content Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
EdU |