Learn More
Invitrogen™ EdU (5-Ethynyl-2'-Desoxyuridin)
Misst die Synthese neuer DNA
Marke:  Invitrogen™ E10415
6254.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
7056.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10839370
  • 8550.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Beschreibung
EdU (5-Ethynyl-2’-desoxyuridin) kann anstelle von BrdU (5-Brom-2’-desoxyuridin) zur direkten Messung der De-novo-DNA-Synthese oder der S-Phase des Zellzyklus mithilfe von Click-Chemie eingesetzt werden. Click-Chemie ist eine Methode, bei der ein Azid durch kovalente Kupplung an ein Alkyn gebunden wird. Zum Nachweis von EdU wird die Kupfer(I)-katalysierte Click-Reaktion mit einem Azid-modifizierten Fluoreszenzfarbstoff verwendet, wobei ein stabiler Triazol-Ring entsteht. Wegen der geringen Größe des Click-Nachweisreagenz sind keine aggressiven Denaturierungsschritte erforderlich, um auf die DNA zuzugreifen. Die Beseitigung dieses Schrittes ermöglicht besser reproduzierbare Ergebnisse, ein einfacheres und schnelleres Protokoll sowie Messungen in einem Multiplexsystem mit relevanten Antikörper-basierten Zielen wie Phospho-Histon H3, Ki-67 und Cyclin B1 sowie Doppelpulsexperimente mit BrdU mithilfe von Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Mikrotiterplatten (HTS) oder High-Throughput-Bildanalyse (HCS).
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
Bei ≤–20 °C lagern, trocknen
EdU
Click-iT™
Fest
Raumtemperatur
5 g
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2714512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog NumberE10415
Chargennummer2591214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberE10415
Chargennummer2390729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog NumberE10415
Chargennummer2309244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2021 Catalog NumberE10415
Chargennummer2301070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2021 Catalog NumberE10415
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ EdU (5-Ethynyl-2'-Desoxyuridin) > 5 g