Learn More
Invitrogen™ EdU (5-Ethynyl-2'-Desoxyuridin)
GREENER_CHOICE
Misst die Synthese neuer DNA
Marke:  Invitrogen™ A10044
527.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
570.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11590926
  • 702.00 CHF / 50 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
EdU (5-Ethynyl-2'-desoxyuridin) kann anstelle von BrdU (5-Brom-2-desoxyuridin) zur direkten Messung der De-novo-DNA-Synthese oder der S-Phase des Zellzyklus mithilfe von Click-Chemie eingesetzt werden. Click-Chemie ist eine Methode, bei der ein Azid durch kovalente Kupplung an ein Alkyn gebunden wird. Zum Nachweis von EdU wird die Kupfer(I)-katalysierte Click-Reaktion mit einem Azid-modifizierten Fluoreszenzfarbstoff verwendet, wobei ein stabiler Triazol-Ring entsteht. Wegen der geringen Größe des Click-Nachweisreagenz sind keine aggressiven Denaturierungsschritte erforderlich, um auf die DNA zuzugreifen. Die Beseitigung dieses Schrittes ermöglicht besser reproduzierbare Ergebnisse, ein einfacheres und schnelleres Protokoll sowie Messungen in einem Multiplexsystem mit relevanten Antikörper-basierten Zielen wie Phospho-Histon H3, Ki-67 und Cyclin B1 sowie Doppelpulsexperimente mit BrdU mithilfe von Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Mikrotiterplatten (HTS) oder High-Throughput-Bildanalyse (HCS). Membrangängig.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Zellzyklus-Assays, Durchflusszytometrie-Zellproliferation, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, High-Content Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
252.23 g/mol
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Weniger gefährlich
50 mg
EdU
Raumtemperatur
EdU
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3079930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberA10044
Chargennummer3023517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog NumberA10044
Chargennummer2936396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberA10044
Chargennummer2907386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2024 Catalog NumberA10044
Chargennummer2873165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog NumberA10044
Name des Produkts
Invitrogen™ EdU (5-Ethynyl-2'-Desoxyuridin) > 50 mg