Learn More
Invitrogen™ EdU (5-Ethynyl-2'-Desoxyuridin)
Misst die Synthese neuer DNA
Marke:  Invitrogen™ E10187
1835.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
2069.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10617215
  • 2510.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
EdU (5-Ethynyl-2'-desoxyuridin) kann anstelle von BrdU (5-Brom-2-desoxyuridin) zur direkten Messung der De-novo-DNA-Synthese oder der S-Phase des Zellzyklus mithilfe von Click-Chemie eingesetzt werden. Click-Chemie ist eine Methode, bei der ein Azid durch kovalente Kupplung an ein Alkyn gebunden wird. Zum Nachweis von EdU wird die Kupfer(I)-katalysierte Click-Reaktion mit einem Azid-modifizierten Fluoreszenzfarbstoff verwendet, wobei ein stabiler Triazol-Ring entsteht. Wegen der geringen Größe des Click-Nachweisreagenz sind keine aggressiven Denaturierungsschritte erforderlich, um auf die DNA zuzugreifen. Die Beseitigung dieses Schrittes ermöglicht besser reproduzierbare Ergebnisse, ein einfacheres und schnelleres Protokoll sowie Messungen in einem Multiplexsystem mit relevanten Antikörper-basierten Zielen wie Phospho-Histon H3, Ki-67 und Cyclin B1 sowie Doppelpulsexperimente mit BrdU mithilfe von Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Mikrotiterplatten (HTS) oder High-Throughput-Bildanalyse (HCS). Membrangängig.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Zellzyklus-Assays, Durchflusszytometrie-Zellproliferation, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, High-Content Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
EdU
Raumtemperatur
EdU
Molecular Probes™ Click-iT™, Click-iT™
Fest
Bei ≤20 °C lagern.
Jeder Gewebetyp, Zellkulturen, Gewebeschnitte, Zellkulturen, ganze Tiere
500 mg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2833448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog NumberE10187
Chargennummer2685390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog NumberE10187
Chargennummer2551363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Catalog NumberE10187
Chargennummer2489076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2022 Catalog NumberE10187
Chargennummer2415897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog NumberE10187
Aktionen
Aktionen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ EdU (5-Ethynyl-2'-Desoxyuridin) > 500mg