Learn More
Invitrogen™ Dihydrorhodamin 123
Indikator für nicht geladene und nicht fluoreszierende reaktive Sauerstoffspezies
Marke: Invitrogen™ D632
563.92 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dihydrorhodamin 123 kann passiv über Membranen diffundieren, wo es zu kationischem Rhodamin 123 oxidiert wird, das in den Mitochondrien lokalisiert wird und eine grüne Fluoreszenz aufweist.
Konzentration: 5 mM
Anwendungen:
Apoptose, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Detektion freier Radikale , nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
10 mg | |
Raumtemperatur |