Learn More
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidin)
Sensor für freie Radikale
Marke: Invitrogen™ D1168
606.48 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Superoxid-Indikatordihydroethdium, auch Hydroethidin genannt, zeigt bis zur Oxidation im Cytosol eine Blaufluoreszenz dort, wo es innerhalb der DNA der Zelle interkaliert und seinen Zellkern in einem leuchtend fluoreszierenden Rot färbt
- Anregungsemission: 518/606 nm
Kat.- Nr. D23107 verpackte 5 mM-Lösung, stabilisiert in DMSO.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Detektion freier Radikale , nitrooxidativer Stress, Nukleus, Nukleoli und Kernhülle, Organellen-Tracing, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
25 mg | |
518/605 nm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.