Learn More
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10530533
|
Invitrogen™
D11347 |
10 x 1 mg |
902.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11520196
|
Invitrogen™
D1168 |
25 mg |
798.00 CHF
25 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Superoxid-Indikatordihydroethdium, auch Hydroethidin genannt, zeigt bis zur Oxidation im Cytosol eine Blaufluoreszenz dort, wo es innerhalb der DNA der Zelle interkaliert und seinen Zellkern in einem leuchtend fluoreszierenden Rot färbt
- Anregungsemission: 518/606 nm
Kat.- Nr. D3107 verpackte 5 mM-Lösung, stabilisiert in DMSO.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Detektion freier Radikale , nitrooxidativer Stress, Nukleus, Nukleoli und Kernhülle, Organellen-Tracing, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.