Learn More
Invitrogen™ CellROX™ Orange Reagent, for oxidative stress detection
Neuartige fluorogene Sonde zur Messung von oxidativem Stress in lebenden Zellen
Marke: Invitrogen™ C10443
679.44 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Fünf Einwegfläschchen mit ausreichend Gesamtreagenz für 5 96-Well-Platten oder 100 Deckgläser
Beschreibung
- Dieser membrangängige Farbstoff ist im reduzierten Zustand nicht fluoreszierend, leuchtet jedoch bei Oxidation durch reaktive Sauerstoffspezies (ROS) bei einer maximalen Absorption/Emission von ∽545/565 nm in hellem Orange. Dieses Reagenz kann nicht mit Formaldehyd fixiert werden, kann dafür jedoch in einem Multiplexsystem mit anderen Sonden, die mit lebenden Zellen kompatibel sind, zum Einsatz kommen. Dazu gehören GFP, CellEvent™ Caspase 3/7 Grün Reagenz, die Farbstoffe Image-iT™ DEAD Grün sowie MitoTracker™ Grün und Tiefrot und das NucBlue™ Reagenz. CellROXOrange Reagent ist mit verschiedenen Plattformen kompatibel, wie der herkömmlichen Fluoreszenzmikroskopie, dem High-Content-Screening (HCS), der Durchflusszytometrie sowie dem Tali™ bildbasierten Zytometer.
- Kompatibel mit anderen Sonden für lebende Zellen, einschließlich GFP, und direkte Zugabe zu Serum-haltigen Nährmedien möglich
- Geliefert als stabile und gebrauchsfertige DMSO-Lösung mit einem einfachen Protokoll, das mit Standardprozessen in der Fluoreszenzmikroskopie kompatibel ist
- Oxidativer Stress entsteht durch ein Ungleichgewicht zwischen der Produktion von ROS und der Fähigkeit der Zellen, diese zu neutralisieren
- ROS spielen eine wichtige Rolle beim Fortschreiten verschiedener Erkrankungen, zu denen Entzündungen, Atherosklerose, Alterungsprozesse und altersbedingte degenerative Erkrankungen gehören
- Form: gefroren
- Anregungsklasse: Sichtbar
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und -funktion, Zellbildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Viabilitäts- und Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, High-Content-Screening (HCS), Bildgebungszytometrie, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -nachweis, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Orange | |
250 μl | |
Imaging, HCS, Cytometer | |
Live Cell Imaging | |
Oxidative stress |
Gefroren | |
Store at ≤–20°C. Protect from light and desiccate. |
|
2.5 mM stabilized solution in DMSO | |
545/565 nm | |
CellROX™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2994040 | Analysenzertifikat | 08/10/2024 | C10443_LITL18 PROMO,C10443 |
2836698 | Analysenzertifikat | 29/01/2024 | C10443_LITL18 PROMO,C10443 |
2685302 | Analysenzertifikat | 21/06/2023 | C10443_LITL18 PROMO,C10443 |
2518923 | Analysenzertifikat | 12/08/2022 | C10443_LITL18 PROMO,C10443 |
2441327 | Analysenzertifikat | 14/02/2022 | C10443_LITL18 PROMO,C10443 |