Learn More
Eppendorf™ Mobile Tische
Eppendorf™ Mobile Tische, ideal für den ergonomischen Ersatz von Standzentrifugen
Marke:  Eppendorf™ 5921000012
2488.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16513661
  • 2497.95 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Passt in jede Lücke
  • Erhältlich in zwei verschiedenen Höhenoptionen
  • Ideal für den Austausch einer Standzentrifuge
  • Gebrauchsfertig - keine Montage erforderlich
  • Abmessungen (B x T x H): ca. 75 x 70 x 58,5 cm
  • Zur Verwendung mit Zentrifugen 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R und 5920 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hohe Version
70 cm
75 cm
Zentrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R
60 cm
Schwerlast-Transporträder und Bremsen
Name des Produkts
Eppendorf™ Mobile Tische > Hohe Version