Learn More
OHAUS™ Guardian 5000 Heizplatte
Zuverlässige Heizrührer mit herausragenden Sicherheitsmerkmalen für den täglichen Gebrauch
Marke: OHAUS™ 30500553
640.41 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem mit zwei unabhängigen Sicherheitssteuerungen überwacht die Elektronik kontinuierlich und schaltet die Heizfunktion ab, bevor eine Überhitzung auftritt.
- Unser leistungsstarker Motor ermöglicht präzises Rühren von 60 bis 1600 U/min. Ein starker Magnet und eine durchdachte Softwaresteuerung vermeiden Verspritzen beim Starten und im Betrieb, die sichere Magnetkupplung hilft bei zähflüssigen Proben.
- Das helle LCD-Display enthält intuitive Symbole, große Temperatur- und Drehzahlanzeigen sowie eine markante Anzeigeleuchte für heiße Oberfläche – die gesamte Bauweise dient zur Überwachung der Leistung überall im Labor.
Spezifikation
Keramik | |
5,443 kg | |
e-G51HS10C | |
122,000 mm | |
4,80 in. | |
286,00 mm | |
11,25 in. | |
5,200 kg |
230 V | |
230 V, 7 A, 50/60 Hz | |
16,30 in. | |
5 bis 500 °C | |
50/60 Hz | |
415,00 mm | |
11,500 lb | |
EU |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Guardian 5000 Heizplatte > E-G51HS10C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur