Learn More
Eppendorf™ Mobile Tische
Eppendorf™ Mobile Tische, ideal für den ergonomischen Ersatz von Standzentrifugen
2103.38 CHF - 2497.95 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R |
---|---|
Länge (metrisch) | 70 cm |
Breite (metrisch) | 75 cm |
Enthält | Schwerlast-Transporträder und Bremsen |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16503661
|
Eppendorf™
5921000010 |
Niedrige Version |
2103.38 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16513661
|
Eppendorf™
5921000012 |
Hohe Version |
2497.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Passt in jede Lücke
- Erhältlich in zwei verschiedenen Höhenoptionen
- Ideal für den Austausch einer Standzentrifuge
- Gebrauchsfertig - keine Montage erforderlich
- Abmessungen (B x T x H): Ca.75 x 70 x 58,5 cm
- Zur Verwendung mit Zentrifugen 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R und 5920 R.
Spezifikation
Zentrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R | |
70 cm | |
75 cm | |
Schwerlast-Transporträder und Bremsen |