Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten
Erzielen Sie eine ausgezeichnete Präzision bei langen Pipettierserien. Sartorius mLINE™ mechanische Einkanalpipetten sind die fortschrittlichste und ergonomischste Wahl für qualitätsbewusste Anwender, die wiederholtes manuelles Pipettieren durchführen. Die Modelle decken den gesamten Volumenbereich von 0.1μ l bis 10 ml ab.
459.00 CHF - 559.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
---|---|
Kompatible Spitzen | Sartorius Optifit Spitzen; SafetySpace Filterspitzen |
Verstellbarer Spitzenabstand | Yes |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Farbe | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Farbe | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10694643
![]() ![]() |
Sartorius
725010 |
0.1 bis 3 μl | 0.002 μl | Grau | 1.3 %, 2.4 %, 1 % |
559.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10723003
![]() ![]() |
Sartorius
725050 |
10 bis 100 μl | 0,1 μl | Gelb | 0.8 %, 1 %, 2 % |
459.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10512222
![]() ![]() |
Sartorius
725020 |
0,5 bis 10 μl | 0,01 μl | Grau | 1 %, 1.5 %, 2.5 % |
559.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10326662
![]() ![]() |
Sartorius
725030 |
2 bis 20 μl | 0,02 μl | Gelb | 0.9 %, 1.2 %, 4 % |
459.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10477182
![]() ![]() |
Sartorius
725080 |
500 bis 5000 μL | 10 μl | Grün | 0.5 %, 0.6 %, 2 % |
459.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10467182
![]() ![]() |
Sartorius
725060 |
20 bis 200 μl | 0,2 μl | Gelb | 0.6 %, 0.8 %, 2 % |
459.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10594345
![]() ![]() |
Sartorius
725090 |
1 bis 10 ml | 20 μl | Rot | 0.6 %, 1.2 %, 3 % |
459.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10733193
![]() ![]() |
Sartorius
725070 |
100 bis 1000 μl | 1 μl | Blau | 0.6 %, 0.6 %, 1 % |
485.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die fortschrittlichste mechanische Pipette von für mühelose Genauigkeit und Präzision- Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
- Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
- Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
- Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
- Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
- Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
- Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Wartungsfreundlich: nur 2 – 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Certifications
CE-Kennzeichnung
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Reusable | |
Polypropylene | |
mLINE™ | |
Non-sterile | |
Ergonomisch | |
2 Jahre |
Sartorius Optifit Spitzen; SafetySpace Filterspitzen | |
Autoklavierbar | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Ja |