Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erzielen Sie eine ausgezeichnete Präzision bei langen Pipettierserien. Sartorius mLINE™ mechanische Einkanalpipetten sind die fortschrittlichste und ergonomischste Wahl für qualitätsbewusste Anwender, die wiederholtes manuelles Pipettieren durchführen. Die Modelle decken den gesamten Volumenbereich von 0.1μ l bis 10 ml ab.
Marke:  Sartorius 725060
343.31 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10467182
  • 459.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine fortschrittliche mechanische Pipette für mühelose Genauigkeit und Präzision
  • Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
  • Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
  • Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
  • Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
  • Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
  • Hohe chemische und UV-Beständigkeit
Leicht, komfortabel und einfach zu bedienen
  • Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
  • Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
  • Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
  • Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
  • Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
  • Wartungsfreundlich: nur 2 bis 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.6 %, 0.8 %, 2 %
Sartorius Optifit Spitzen; SafetySpace Filterspitzen
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
mLINE™
Non-sterile
20 bis 200 μl
0,2 μl
Ja
ISO 9001/13485, ISO 14001
Yes
Gelb
Ergonomic
1
No
Pipette
Ergonomisch
0.80 bis0.15
2 Jahre
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten > Einkanalig; Bereich: 20 bis 200 μl; gelb