Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erzielen Sie eine ausgezeichnete Präzision bei langen Pipettierserien. Sartorius mLINE™ mechanische Einkanalpipetten sind die fortschrittlichste und ergonomischste Wahl für qualitätsbewusste Anwender, die wiederholtes manuelles Pipettieren durchführen. Die Modelle decken den gesamten Volumenbereich von 0.1μ l bis 10 ml ab.
Marke:  Sartorius 725050
337.25 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10723003
  • 459.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine fortschrittliche mechanische Pipette für mühelose Genauigkeit und Präzision
  • Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
  • Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
  • Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
  • Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
  • Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
  • Hohe chemische und UV-Beständigkeit
Leicht, komfortabel und einfach zu bedienen
  • Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
  • Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
  • Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
  • Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
  • Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
  • Wartungsfreundlich: nur 2 bis 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.8 %, 1 %, 2 %
Sartorius Optifit Spitzen; SafetySpace Filterspitzen
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
mLINE™
Non-sterile
10 bis 100 μl
0,1 μl
Ja
ISO 9001/13485, ISO 14001
Yes
Gelb
Ergonomic
1
No
Pipette
Ergonomisch
1.00 bis 0.15
2 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten > Einkanal; Bereich:10 bis 100 μl; gelb