Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten
Erzielen Sie eine ausgezeichnete Präzision bei langen Pipettierserien. Sartorius mLINE™ mechanische Einkanalpipetten sind die fortschrittlichste und ergonomischste Wahl für qualitätsbewusste Anwender, die wiederholtes manuelles Pipettieren durchführen. Die Modelle decken den gesamten Volumenbereich von 0.1μ l bis 10 ml ab.
Marke: Sartorius 725020
364.26 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine fortschrittliche mechanische Pipette für mühelose Genauigkeit und Präzision- Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
- Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
- Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
- Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
- Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
- Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
- Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Wartungsfreundlich: nur 2 bis 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
1 %, 1.5 %, 2.5 % | |
Sartorius Optifit Spitzen; SafetySpace Filterspitzen | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polypropylene | |
mLINE™ | |
Non-sterile | |
0,5 bis 10 μl | |
0,01 μl | |
Ja |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Grau | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
4.00 bis0.60 | |
2 Jahre |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
22Stunden
17Minuten
8Sekunden
47Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
36Stunden
17Minuten
8Sekunden
47