Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz (36,000 bis 50,000 gem. Gew.), MP-Qualität, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11434352
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dextransulfat-Natriumsalz (36,000 bis 50,000 gem. Gew.), MP-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434352 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11434352
Marke: MP Biomedicals 0216011050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Induziert schwere Colitis (chronisch-entzündliche Darmerkrankung) bei Labortieren
Induces severe colitis (inflammatory bowel disease) in laboratory animals
Dextransulfat-Natriumsalz oder DSS ist ein synthetisches, sulfatisiertes, verzweigtes Polysaccharid-Derivat von Dextran, das in der biomedizinischen und klinischen Forschung vielfach verwendet wird. Eine wichtige Eigenschaft von DSS besteht darin, Colitis bei Mäusen und Ratten auszulösen, wenn es im Trinkwasser verabreicht wird. DSS bindet an mittelkettellange Fettsäuren im Dickdarm und induziert Darmentzündungen. Colitisauslösende DSS (MW = 36.000 bis 50.000) von MP Bio ist nach expertengerpüften wissenschaftlichen Publikationen eines der am häufigsten verwendeten Produkte.
  • Induziert schwere Colitis (chronisch-entzündliche Darmerkrankung)
  • Höchster Schwefelgehalt – 19 %
  • Höchste Chiralität – +104° spezifische Rotation
  • Niedrigster pH–Wert 6,2 bei 1 % Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextransulfat-Natriumsalz
Farbe Weiß
pH 5 to 7.11 (1% aqueous solution)
CAS 9011-18-1
Physikalische Form Pulver
Siedepunkt 310°C
Schmelzpunkt 92°C
Summenformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL-Nummer MFCD00081551
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Menge 50 g
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC-Name Dextransulfat-Natriumsalz
Molekulargewicht (g/mol) 40,000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird zur Induktion von Colitis ulcerosa bei Tieren und zur umfassenden Untersuchung von Dickdarmkrebs in Bezug auf die Kolon-Entzündung verwendet
Güte Gütegrad Colitis
Feuchtigkeit <10%
Verpackung Kunststoffbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dextransulfat-Natriumsalz (36,000 bis 50,000 gem. Gew.), MP-Qualität, MP Biomedicals™ >