Learn More
Mini-Blasenzähler
Wird in Experimenten mit inerter Atmosphäre verwendet. Pyrex™ Mini Gas Bubbler ist ideal für die Blasenzählung.
Marke:  Quickfit GB3/SC
Artikelnummer. 15567910
  • 267.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Experimenten mit inerter Atmosphäre
  • Ideal für die Blasenzählung
  • Komplett mit abnehmbaren Schlauchanschlüssen aus Kunststoff für eine einfache und sichere Befestigung an flexiblen 9 mm-Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Mini-Gas-Auffangbehälter (Bubbler)
Bei inerten Atmosphärenexperimenten und bei der Blasenzählung
Name des Produkts
Mini-Blasenzähler > Kapazität: 2 ml