Learn More
Bochem™ Edelstahl-Becherdeckel
Bochem™ Edelstahl-Topfdeckel zur Verwendung mit Edelstahl-Labortöpfen.
Marke:  Bochem™ 8377
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10095370
  • 65.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit einem Topf
Spezifikation
Spezifikation
320 mm
Topf
Edelstahl (18/10)
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bochem™ Edelstahl-Becherdeckel > Durchmesser:320mm