Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke:  Brady™ 257524
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10090284
  • 4.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
100 mm
100 mm
Diamantförmig
Transportschild
ADR 8-100*100-B7541
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Korrosive Substanz 8
Schwarz auf Weiß
Name des Produkts
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Schwarz auf Weiß; Höhe:100mm; Menge:1/Packung; korrosive Substanz 8