Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersysteme
Mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersystem stellen Sie Reinstwasser vom Typ 1 zu niedrigen Betriebskosten her.
Marke:  Thermo Scientific™ D4642-33
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11466348
  • 6115.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE, CSA
<1 CFU/ml
Leitungswasser oder vorbehandelt
Typ 1
18,2 Mohm.cm bei 25 °C
<10 ppb
100 psig (6,9 bar)
< 1μM/mL
7.5 in.
35 in.
28 in.
240 V
0,055 μS/cm
No
Bis zu 2,5 l/min
Optional
Nein
Wasseraufbereitungssystem
4
19 x 95,3 x 71,1 cm (7,5 x 37,5 x 28 in.)
19 cm
95,3 cm
71,1 cm
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersysteme >