Learn More
Mineralöl, für die Spektroskopie, geeignet für die IR-Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mineral oil |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8510g/mL |
Flammpunkt | 185°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4620 to 1.4730 |
Menge | 1 L |
Merck Index | 14, 7186 |
Relative Dichte | 0.851 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464172 | Analysenzertifikat | 01/07/2024 | 124020100,124020010,124020060,124020025 |
A0440134 | Analysenzertifikat | 25/06/2024 | 124020100,124020010,124020060,124020025 |
A0459756 | Analysenzertifikat | 01/02/2024 | 124020100,124020010,124020060,124020025 |
A0459755 | Analysenzertifikat | 30/01/2024 | 124020100,124020010,124020060,124020025 |
A0457601 | Analysenzertifikat | 07/11/2023 | 124020100,124020010,124020060,124020025 |
Sicherheit und Handhabung
- Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.