Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
Verschiedene Röhrchengrößen auf einer Ebene. Fisherbrand™ Steckbare Würfelgestelle nehmen auf jeder Seite unterschiedliche Röhrchengrößen auf. Die Würfel lassen sich in beliebiger Ausrichtung zu einem individuellen, anwenderfreundlichen Gestell verbinden. Aus beständigem, autoklavierbarem Polypropylen in fünf verschiedenen Farben.
Marke: Fisherbrand™ HS29050AF
64.09 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zugriff auf Röhrchen unterschiedlicher Größe in derselben Ebene
- Anpassbare Größe des Gestells durch Zusammensetzung aus anwenderfreundlichen Würfeln
- Einfacher Zugriff auf die Reihe der Wells mit dem gewünschten Röhrchen durch Drehen des Würfels
- 4 x 50 ml-Röhrchen
- 10 x 15 ml-Röhrchen
- 12 x 12 ml-Röhrchen
- 16 x 1.5/2.0 ml-Mikroröhrchen
- Hoch belastbares Polypropylen in fünf Farben
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
Ineinandergreifende Röhrchengestelle, 4-seitig | |
Farblich sortiert | |
Polypropylen | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
5 Packung | |
113 mm |
Nr. | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (4 x 50 ml oder 10 x 15 ml oder 12 x 12 ml oder 16 x 1,5/2,0 ml Mikroröhrchen) | |
Würfel | |
5/Packung | |
108 mm | |
113 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31