Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle
GREENER_CHOICE
Optimieren Sie den Arbeitsablauf mit Racks, die sich ideal für die Probenverarbeitung, den Transport und die kurz- bis mittelfristige Probenlagerung eignen.
28.97 CHF - 60.57 CHF
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchenständer
Material Polypropylen
Stapelbar Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Positionen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Positionen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16326485
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030119860
1 1 konisches Röhrchen 25 ml oder 50 ml
28.97 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15751966
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030119827
12 5 ml- und 15 ml-Röhrchen
59.79 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15739478
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030119835
12( 6 und 6) 5 oder 15 ml-,25 oder 50 ml-Röhrchen
60.57 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15741966
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030119819
36 1,5 und 30 ml-Röhrchen
59.79 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
15770159
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Eppendorf™
0030119843
36 Kryoröhrchen
56.93 CHF
2 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 24-07-2025
Add to basket
15773178
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Eppendorf™
0030119800
48 0,5-ml-Röhrchen
59.79 CHF
2 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
  • Stapelbar innerhalb eines Rackformats und auch zwischen allen Rackvarianten spart bei Nichtverwendung Laborplatz
  • Rutschfeste Silikonfüße und eine kippsichere Stellfläche sorgen für eine sichere Handhabung
  • Wellenförmiges Design: Röhrchenreihen sind in verschiedenen Höhen angeordnet, sodass die Reaktionsgefäße leicht zugänglich und eindeutig identifizierbar sind
  • Hergestellt aus Polypropylen (PP) für hohe chemische und physikalische Widerstandsfähigkeit
  • Optimierte, platzsparende Abmessungen durch perfekte Anordnung der Röhrchenposition auf der Grundfläche ohne Beeinträchtigung der Röhrchenhandhabung
  • Hohe Flexibilität: für Röhrchen unterschiedlicher Größe
  • Nummerierte Röhrchenpositionen ermöglichen eine schnelle und einfache Ausrichtung und eine fehlerfreie Handhabung
Specifications
Specifications
Teströhrchenständer
Polypropylen
Ja
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle