Learn More
Sartorius™ Microsart mini.vac, 230 V 50 Hz No. 16694 2 50 06
Ideale kleine Vakuumpumpe für einzelne Vakuumfiltrationen. Die Sartorius™ Microsart Mini-Vakuumpumpe wurde für die Anforderungen von mikrobiologischen Laboren entwickelt.
Marke:  Sartorius™ 16694-2-50-06
624.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10302120
  • 892.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 6 l/min für Verteiler mit 1 Abzweigung und einzelne Filterhalter
  • Das intelligente Pumpendesign ermöglicht einen einfachen und effizienten Betrieb, selbst bei begrenztem Platz.
  • Einstellbares Vakuum
  • Integrierte, neu strukturierte, auslaufsichere Membran
  • Die Geräuschentwicklung während des Betriebs ist im Vergleich zu herkömmlichen Membranpumpen um 50 % geringer.
  • Wartungsfrei, 5,000 Betriebsstunden garantiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mbar
230 V 50 Hz 100 W
90 mm
65 W
40 °C
6 l/min
50 Hz
164 mm
Einzelfiltrationslauf mit individueller Filterstation
0.63 A
164 x 90 x 141 mm
53.5 db (A)
1.9 kg
5 °C
Lebensmittel und Getränke, Umwelt-/Wassertests, Pharma/Biotech, mikrobielle Zählung
141 mm
Microsart Mini-Vakuumpumpen
230 V
Name des Produkts
Sartorius™ Microsart mini.vac, 230 V 50 Hz No. 16694 2 50 06 > Flussrate: 6 l/min