Learn More
Buerkle™ Membran-Vakuumpumpe/Kompressor AirJet Mini, EPDM .
Kann zu 100 % ölfrei pumpen, komprimieren und evakuieren, d. h., es werden keine Ergebnisse beeinträchtigt oder Verunreinigungen eingebracht.
Marke: Buerkle™ 5625-2000
634.12 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Beschreibung
- Für zahlreiche Anwendungen im Labor geeignet
- Kann auch als Kompressor verwendet werden
- Zum Pumpen und Entlüften von Luft und neutralen oder leicht aggressiven oder korrosiven Gasen und Dämpfen
- Innendurchmesser des Schlauchanschlusses 4 mm
- Wartungsfrei, umweltfreundlich
- Hohe Gasdichtigkeit
- Sehr leise mit geringen Vibrationen
- Membran aus EPDM
Spezifikation
100 mbar | |
EPDM (Membran) | |
1.9 kg | |
141 mm | |
90 mm | |
1 | |
Labor | |
2.4 bar |
164 x 90 x 141 mm | |
EPDM-Membran | |
6 l/min | |
164 mm | |
Air Jet Mini-Membran-Impfstoffpumpe | |
Chemische Beständigkeit | |
Ölfrei |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller