Learn More
Sartorius™ Vakuumpumpe
Marke: Sartorius™ 16694-2-50-22
1317.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
100 mbar | |
230 V, 50 Hz, 130 W | |
130 W | |
40 °C | |
> 22 l/min | |
204 mm | |
Vakuumpumpe | |
230 V |
0.9 A | |
110 mm | |
7.1 kg | |
5 °C | |
50 Hz | |
261 mm | |
1 bar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Vakuumpumpe > Kapazität: 22 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur