Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Passend für 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf einer Seite und für 1,5 bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf der anderen Seite. 96 Wells auf jeder Seite halten die Röhrchen in einem 8 x 12-Array aufrecht.
94.65 CHF - 201.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gestell für Mikroröhrchen |
---|---|
Enthält | Matte Seitenwand zur Beschriftung |
Verschluss inklusive | Nr. |
Array | 8 x 12 |
Autoklavierbar | Bei 121 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15550062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0009 |
Naturfarben |
102.13 CHF
5 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15353677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0010 |
Lavendel | N/A | N/A | N/A | |||||
15560062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0011 |
Schwarz | N/A | N/A | N/A | |||||
12684105
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0018 |
Sortierte fluoreszierende Farben |
201.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15530072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0019 |
Blau fluoreszierend | N/A | N/A | N/A | |||||
15540072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0020 |
Grün fluoreszierend | N/A | N/A | N/A | |||||
15550072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0021 |
Orange fluoreszierend | N/A | N/A | N/A | |||||
15560072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0022 |
Gelb fluoreszierend | N/A | N/A | N/A | |||||
15570072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0023 |
Pink fluoreszierend | N/A | N/A | N/A | |||||
15373677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0025 |
Grün | N/A | N/A | N/A | |||||
15580072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0026 |
Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
15383677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0027 |
Rosa | N/A | N/A | N/A | |||||
15590072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0028 |
Gelb | N/A | N/A | N/A | |||||
15393677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0029 |
Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
15500082
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0030 |
Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
15303687
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0031 |
Farblich sortiert |
146.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Verschiedene Farben der Racks unterstützen die Probenorganisation und die schnelle visuelle Identifizierung
- Ein alphanumerischer Index ermöglicht die schnelle Identifizierung der Röhrchen
- Die matte Seitenfläche eignet sich für Klebeband oder direkte Kennzeichnung
- Eingegossene Griffe bieten einen sicheren Halt für den Transport
- Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80°C (-112°F) verwendet werden
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Gesamtabmessungen (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
Nr. | |
Bei 121 °C | |
Polypropylen | |
1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen | |
-80 °C | |
213 mm | |
27 mm |
Matte Seitenwand zur Beschriftung | |
8 x 12 | |
Mikroröhrchen (96) | |
96 | |
5/Pckg. | |
213 x 114 x 27 mm | |
114 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen