Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Passend für 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf einer Seite und für 1,5 bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf der anderen Seite. 96 Wells auf jeder Seite halten die Röhrchen in einem 8 x 12-Array aufrecht.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0031
125.43 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15303687
  • 146.00 CHF / 5 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verschiedene Farben der Racks unterstützen die Probenorganisation und die schnelle visuelle Identifizierung
  • Ein alphanumerischer Index ermöglicht die schnelle Identifizierung der Röhrchen
  • Die matte Seitenfläche eignet sich für Klebeband oder direkte Kennzeichnung
  • Eingegossene Griffe bieten einen sicheren Halt für den Transport
  • Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80°C (-112°F) verwendet werden
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Gesamtabmessungen (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Matte Seitenwand zur Beschriftung
Nr.
Bei 121 °C
Mikroröhrchen (96)
96
1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
-80 °C
213 mm
27 mm
Gestell für Mikroröhrchen
8 x 12
Farblich sortiert
Polypropylen
Rechteckig
5/Pckg.
213 x 114 x 27 mm
114 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen > Farbe: Nicht fluoreszierend, sortiert