Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Passend für 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf einer Seite und für 1,5 bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf der anderen Seite. 96 Wells auf jeder Seite halten die Röhrchen in einem 8 x 12-Array aufrecht.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0018
161.68 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verschiedene Farben der Racks unterstützen die Probenorganisation und die schnelle visuelle Identifizierung
- Ein alphanumerischer Index ermöglicht die schnelle Identifizierung der Röhrchen
- Die matte Seitenfläche eignet sich für Klebeband oder direkte Kennzeichnung
- Eingegossene Griffe bieten einen sicheren Halt für den Transport
- Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80°C (-112°F) verwendet werden
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Gesamtabmessungen (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Spezifikation
Matte Seitenwand zur Beschriftung | |
Nr. | |
Bei 121 °C | |
Mikroröhrchen (96) | |
96 | |
1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen | |
-80 °C | |
213 mm | |
27 mm |
Gestell für Mikroröhrchen | |
8 x 12 | |
Sortierte fluoreszierende Farben | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
5/Pckg. | |
213 x 114 x 27 mm | |
114 mm |