Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Passend für 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf einer Seite und für 1,5 bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf der anderen Seite. 96 Wells auf jeder Seite halten die Röhrchen in einem 8 x 12-Array aufrecht.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0028
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15590072
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verschiedene Farben der Racks unterstützen die Probenorganisation und die schnelle visuelle Identifizierung
  • Ein alphanumerischer Index ermöglicht die schnelle Identifizierung der Röhrchen
  • Die matte Seitenfläche eignet sich für Klebeband oder direkte Kennzeichnung
  • Eingegossene Griffe bieten einen sicheren Halt für den Transport
  • Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80°C (-112°F) verwendet werden
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Gesamtabmessungen (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Matte Seitenwand zur Beschriftung
Nr.
Bei 121 °C
Mikroröhrchen (96)
96
1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
-80 °C
213 mm
27 mm
Gestell für Mikroröhrchen
8 x 12
Gelb
Polypropylen
Rechteck
5/Pckg.
213 x 114 x 27 mm
114 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen > Farbe: Gelb