Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 384-well, 45 μL - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
Marke:  Eppendorf™ 0030129342
147.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10023927
  • 147.59 CHF / 10 Stück
Probenvorbereitung, Filtration und Lagerung
Aktionscode 24124 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Stehrand für Barcode
  • Stapelbar
  • Innerhalb der SBS-Größenempfehlungen
  • Ideal für die meisten gängigen 384-Well Thermozykler, insbesondere für Eppendorf Mastercycler™ Pro 384
  • Max. Well-Volumen 45 bis 40 μl
Certifications
Certified free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
Autoklavierbar
Farblos
Automatisierte Systeme
Polypropylen, Polycarbonat
384
Runder Boden (U-Well)
PCR Clean (Non-sterile)
Farblos
Frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern
16 x 24
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
PCR-Platte
Mit Stehrand
45 μl
Unsteril
2250 x g
10 St./Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 384-well, 45 μL - PCR Plates > Farblos