Learn More
METTLER TOLEDO™ S900 SevenExcellence™ gelöster Sauerstoff/BSB-Messgerät
Professionelles, aber intuitives Gerät, das die komplexesten Anwendungen problemlos verarbeiten kann und die strengen Anforderungen in regulierten Märkten erfüllt
Marke: METTLER TOLEDO™ 30092986
4475.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gelöster Sauerstoff/BSB-Messgerät, das mit zusätzlichen Messmodulen zur Messung von pH, Leitfähigkeit, Widerstand, Redox/ORP, ISFET, ISE, Salinität und TDS erweitert werden kann
- Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kann polarographische oder optische Messungen von gelöstem Sauerstoff durchführen
- Ermöglicht dem Anwender die Bestimmung des Gehalts an gelöstem Sauerstoff in Proben mit den neuen digitalen InLab™ OptiOx Sensoren für gelösten Sauerstoff. In Kombination mit dem InLab OptiOx ist der S900 auch in der Lage, den biochemischen Sauerstoffbedarf schnell und präzise zu messen
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
- Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
- Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
- Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
- Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
- Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
Bestellinformation
- S900-Basic: SevenExcellence DO (Gerät mit DO-Erweiterungseinheit und zwei Blank-Erweiterungseinheiten); unterstützt sowohl digitale (RDO) als auch polarografische DO-Sensoren von Mettler
- S900-Kit: Kit-Version (S900-Basic, plus InLab™ OptiOx-ISM digitaler RDO-Sensor, Führung für gelösten Sauerstoff und Null-Sauerstoff-Tabletten für die Kalibrierung)
- S900-BSB: Kit-Version (S900-Basic, plus InLab OptiOx-ISM digitaler RDO-Sensor, OptiOx BSB-Adapter, Führung für gelösten Sauerstoff und Null-Sauerstoff-Tabletten für die Kalibrierung)
Spezifikation
± 1 | |
Einschließlich Konformitätserklärung Einschließlich Konformitätserklärung | |
S900-Kit | |
0.001 (Anzeige) |
±0.1 mg/l von 0 bis 8; ±0.2 mg/l von 8 bis 20; ±10 % von 20 bis 50 | |
Gerät, InLab OptiOx, DO-Erweiterungseinheit, zwei leere Erweiterungseinheiten, Null-Sauerstoff-Tabletten, uPlace™ Elektrodenhalter, Abdeckung, LabX Direct pH PC-Software | |
0.000 bis 50 mg/l (ppm) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ S900 SevenExcellence™ gelöster Sauerstoff/BSB-Messgerät > S900-Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur