Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsbehälter für Pipetten, Edelstahl
Mindert die Gefahr einer Beschädigung der Pipetten während des Transports und der Sterilisation. Nickel Elektro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsdosen aus Edelstahl halten trockenen Hochtemperaturen von bis zu 180 °C Stand und sind dampfsterilisierbar bei 120 °C.
Marke: Nickel Electro™ 6700/SS
Beschreibung
Die beliebten quadratischen Pipettendosen mit permanent gegossenen Silikonkautschuk-Pads in Deckeln und Böden reduzieren das Risiko von Beschädigungen der Pipetten während des Transports und der Sterilisation.- Hergestellt aus Edelstahl.
- Kann bei 120 °C strahlensterilisiert werden.
- Beständig gegen trockene Heiztemperaturen von bis zu 180 °C.
- Die quadratische Form ermöglicht einfaches Stapeln für eine effiziente Raumnutzung und verhindert, dass Dosen von der Tischplatte herunterrollen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Quadratische Pipettenkanister | |
70 x 70 x 210 mm | |
70 mm | |
1 kg |
Edelstahl | |
Dauerhafte geformte Silikonkissen in Deckeln und Böden | |
70 mm | |
210 mm |