Learn More
METTLER TOLEDO™ S900 SevenExcellence™ gelöster Sauerstoff/BSB-Messgerät
Professionelles, aber intuitives Gerät, das die komplexesten Anwendungen problemlos verarbeiten kann und die strengen Anforderungen in regulierten Märkten erfüllt
6070.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ± 1 |
---|---|
Genauigkeit (Konzentration) | ±0.1 mg/l von 0 bis 8; ±0.2 mg/l von 8 bis 20; ±10 % von 20 bis 50 |
Bereich (DO) | 0.000 bis 50 mg/l (ppm) |
Auflösung | 0.001 (Anzeige) |
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16240952
|
METTLER TOLEDO™
30092986 |
Gerät, InLab OptiOx, DO-Erweiterungseinheit, zwei leere Erweiterungseinheiten, Null-Sauerstoff-Tabletten, uPlace™ Elektrodenhalter, Abdeckung, LabX Direct pH PC-Software | S900-Kit |
6070.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Ermöglicht dem Anwender die Bestimmung des Gehalts an gelöstem Sauerstoff in Proben mit den neuen digitalen InLab™ OptiOx Sensoren für gelösten Sauerstoff. In Kombination mit dem InLab OptiOx ist das S900 auch in der Lage, den biochemischen Sauerstoffbedarf zu bestimmen.
- Einkanaliges Gerät, jederzeit modular erweiterbar mit zusätzlichen Messparametern
- Professionelle Kalibrierunterstützung inklusive automatischer Kalibrierung mit Rondolino Probenwechsler
- Großes 7 Zoll-Farbdisplay und intuitive Menüführung in zehn Sprachen
- Flexibles Verfahrenskonzept mit hoher Reproduzierbarkeit und Sicherheit
- Zusätzliche Sicherheit durch ausgereifte Anwenderverwaltung und Intelligent Sensor Management (ISM™)
- Integrierte Schnittstellen (USB, RS232 und Ethernet) für den Datenaustausch
- Umfangreiches Servicepaket inklusive IQ/OQ/PQ
- Der uPlace™-Elektrodenhalter hat eine perfekte vertikale Bewegung. Er kann mit einer Hand bedient werden und entweder freistehend oder an der linken oder rechten Seite des Geräts angebracht werden
- LabX Direct pH PC-Software: Zur Übertragung von Echtzeit-Messdaten und Archivierung Ihrer Ergebnisse
Bestellinformation
- S900-Basic: SevenExcellence DO (Gerät mit DO-Erweiterungseinheit und zwei Blank-Erweiterungseinheiten); unterstützt sowohl digitale (RDO) als auch polarografische DO-Sensoren von Mettler
- S900-Kit: Kit-Version (S900-Basic, plus InLab™ OptiOx-ISM digitaler RDO-Sensor, Führung für gelösten Sauerstoff und Null-Sauerstoff-Tabletten für die Kalibrierung)
- S900-BSB: Kit-Version (S900-Basic, plus InLab OptiOx-ISM digitaler RDO-Sensor, OptiOx BSB-Adapter, Führung für gelösten Sauerstoff und Null-Sauerstoff-Tabletten für die Kalibrierung)
Spezifikation
± 1 | |
±0.1 mg/l von 0 bis 8; ±0.2 mg/l von 8 bis 20; ±10 % von 20 bis 50 | |
0.000 bis 50 mg/l (ppm) | |
0.001 (Anzeige) |