Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssonden
Der optimale Sensor für allgemeine Leitfähigkeitsmessungen. Mettler Toledo InLab Leitfähigkeitssonden verfügen über integrierte Temperatursensoren, die eine Korrektur anhand einer Referenztemperatur ermöglichen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344030
555.06 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erforderliche Kabel für METTLER TOLEDO SevenExcellence oder SevenCompact im Lieferumfang enthalten
- Mini-DIN wird an Tischmessgeräte angeschlossen; LTW wird an tragbare Messgeräte angeschlossen
- Integrierte Temperatursonden
- Sonden mit nominalen Zellkonstanten müssen vor der Verwendung kalibriert werden
- Sonden mit zertifizierten Zellkonstanten sind nach dem Verifizierungsschritt einsatzbereit – nicht kalibrieren
Zubehör und Pflege
- Trocken lagern
- Vorsicht walten lassen, um eine Veränderung der Zellkonstante zu vermeiden (die Zellkonstante ist ein physischer Wert).
- Nominale Zellkonstanten erfordern eine Kalibrierung mit einem Standard (siehe nachstehende Liste der Standards)
- Zertifizierte Zellkonstanten erfordern eine Verifikationsprüfung mit einem Standard (siehe nachstehende Liste der Standards)
Standards
- 10 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111141)
- 84 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111140)
- 1413 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302049)
- 12,88 mS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302050)
Spezifikation
1,0 cm-1 nominale Zellkonstante | |
Allgemeine Leitfähigkeitsmessungen | |
0 °C bis 100 °C | |
4 mm | |
38.4 Zoll | |
1 m | |
10 bis 100 μS/cm | |
NTC 30 Kiloohm |
Mini-DIN | |
Integrierte Temperatursonde | |
0.15 in. | |
4,7 in. | |
120 mm | |
Glas | |
1 m angeschlossenes Kabel | |
InLab™ 751 – 4 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31