Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssonden
Der optimale Sensor für allgemeine Leitfähigkeitsmessungen. Mettler Toledo InLab Leitfähigkeitssonden verfügen über integrierte Temperatursensoren, die eine Korrektur anhand einer Referenztemperatur ermöglichen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30014092
729.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erforderliche Kabel für METTLER TOLEDO SevenExcellence oder SevenCompact im Lieferumfang enthalten
- Mini-DIN wird an Tischmessgeräte angeschlossen; LTW wird an tragbare Messgeräte angeschlossen
- Integrierte Temperatursonden
- Sonden mit nominalen Zellkonstanten müssen vor der Verwendung kalibriert werden
- Sonden mit zertifizierten Zellkonstanten sind nach dem Verifizierungsschritt einsatzbereit - nicht kalibrieren
Zubehör und Pflege
- Trocken lagern
- Gehen Sie vorsichtig vor, um eine Veränderung der Zellkonstante zu vermeiden (Zellkonstante ist ein physischer Wert).
- Nominale Zellkonstanten erfordern eine Kalibrierung mit einem Standard (siehe Liste der Standards unten)
- Zertifizierte Zellkonstanten erfordern eine Verifikationsprüfung mit einem Standard (siehe Liste der Standards unten)
Standards
- 10 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111141)
- 84 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111140)
- 1413 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302049)
- 12,88 mS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302050)
Spezifikation
0,57 cm-1 nominale Zellkonstante | |
Allgemeine Leitfähigkeitsmessungen | |
Integrierte Temperatursonde | |
0.47 Zoll | |
4,72 in. | |
120 mm | |
Epoxidharz/Graphit | |
Leitfähigkeit | |
InLab™ 731-ISM |
Mini-DIN | |
S230 SevenCompact Leitfähigkeitsmessgerät | |
0 °C bis 100 °C | |
12 mm | |
47,22 in. | |
1.2 m | |
0,01 bis 1000 mS/cm | |
NTC 30 Kiloohm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %