Learn More
Metro™ Schienensets für Gitterregale
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™-, Super Erecta Pro™- und Super Adjustable™ Top Track™-Regalsystemen
646.00 CHF - 2705.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track Regalsystem |
---|---|
Enthält | Streckenabschnitte für die Montage von Schienenläufen von 1830 bis 6405 mm erforderlich |
Produkttyp | Track Set |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15937321
|
Metro™
TTS8NA |
96 Zoll |
1150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15947321
|
Metro™
TTS9NA |
108 Zoll |
1250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15997311
|
Metro™
TTS20NA |
240 Zoll |
2610.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15917321
|
Metro™
TTS6NA |
72 in. |
687.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15987301
|
Metro™
TTS10NA |
120 in. |
1350.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15937311
|
Metro™
TTS15NA |
180 Zoll |
2115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15997301
|
Metro™
TTS11NA |
132 Zoll |
1455.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15917311
|
Metro™
TTS13NA |
156 Zoll |
1655.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15947311
|
Metro™
TTS16NA |
192 Zoll |
2210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15977311
|
Metro™
TTS19NA |
228 Zoll |
2515.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15967311
|
Metro™
TTS18NA |
216 Zoll |
2420.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15927321
|
Metro™
TTS7NA |
84 Zoll |
785.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15987311
|
Metro™
TTS2.5NA |
27 Zoll |
646.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15907321
|
Metro™
TTS21NA |
252 Zoll |
2705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15907311
|
Metro™
TTS12NA |
144 Zoll |
1555.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15927311
|
Metro™
TTS14NA |
168 Zoll |
1745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15957311
|
Metro™
TTS17NA |
204 Zoll |
2320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die Schienensets enthalten alle erforderlichen Abschnitte für die Montage von Schienensystemen bis zu einer Länge von 21 ft. (640 cm)
- Microban™ antimikrobielle Schutzbeschichtung
Bestellinformation
19-138-228 (TTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track Regalsystem | |
Streckenabschnitte für die Montage von Schienenläufen von 1830 bis 6405 mm erforderlich | |
Track Set |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Schienensets für Gitterregale