Learn More
Metro™ Schienensets für Gitterregale
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
27 Zoll
72 in.
84 Zoll
96 Zoll
108 Zoll
120 in.
132 Zoll
144 Zoll
156 Zoll
168 Zoll
180 Zoll
192 Zoll
204 Zoll
216 Zoll
228 Zoll
240 Zoll
252 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Schienensets enthalten alle erforderlichen Abschnitte für die Montage von Schienensystemen bis zu einer Länge von 21 ft. (640 cm)
- Microban™ antimikrobielle Schutzbeschichtung
Bestellinformation
19-138-228 (TTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Track Set |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track Regalsystem |
Enthält | Streckenabschnitte für die Montage von Schienenläufen von 1830 bis 6405 mm erforderlich |
Länge (angloamerikanisch) | 84 Zoll |
Länge (metrisch) | 213,5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Schienensets für Gitterregale >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur